Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Prototheca wickerhamii ATCC® 16529™
Gebrauchsfertige QK-Organismen, werden zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Marke: Thermo Scientific™ R4608014
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Der Loop kann in einem flüssigen Medium, z. B. der Culti-Loops Aerobic Set Rehydrierungsflüssigkeit, Artikelnr. R4631000, aufgelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium gestrichen werden.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln in einem Folienbeutel versiegelt und in fünf Loops je Packung verpackt.
Spezifikation
16529TM* | |
Culti-Loops | |
Pilze | |
NRRL YB4330 [UTEX 1553] |
Prototheca wickerhamii ATCC® 16529 | |
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle | |
5 Impfösen/Packung |
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.