Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Proteus mirabilis ATCC® 25933™
Gebrauchsfertige QK-Organismen, werden zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Marke: Thermo Scientific™ R4607061
287.85 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21654" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Der Loop kann in einem flüssigen Medium, z. B. der Culti-Loops Aerobic Set Rehydrierungsflüssigkeit, Artikelnr. R4631000, aufgelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium gestrichen werden.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln in einem Folienbeutel versiegelt und in fünf Loops je Packung verpackt.
Spezifikation
25933TM* | |
Culti-Loops | |
Gramnegative Stäbchen | |
NCDC 205970 |
Proteus mirabilis ATCC® 25933 | |
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle | |
5 Impfösen/Packung |
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.