Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Leclercia adecarboxylata ATCC® 700325™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 700325 |
| Beschreibung | Leclercia adecarboxylata ATCC™ 700325 |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Klasse des Zielorganismus | Gram-negative Rods |
| Testtyp | Qualitative QC |
| Menge | 5 Schleifen/Packung |
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.