Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke: Thermo Scientific™ R4604075
420.85 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21654" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
9341TM* | |
Culti-Loops | |
Kokken | |
5 Impfösen/Packung |
Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™ | |
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle | |
Qualitative Qualitätskontrolle | |
FDA-Stamm PCI 1001 |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.