Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 10031™
Artikelnummer. 12929018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12929018 5 Impfösen/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12929018 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4603930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.79 CHF
    308.77 CHF / 5 Stück
    Sparen 29.02 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 10031TM*
Beschreibung Klebsiella pneumoniae C6
Nachweis von Culti-Loops
Format Culti-Loops
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Gramnegative Stäbchen
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen PCI 602
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.