Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella oxytoca ATCC™ 700324™
Artikelnummer. 11964082
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11964082
Marke: Thermo Scientific™ R4603912
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 700324TM*
Beschreibung Klebsiella oxytoca
Nachweis von Klebsiella oxytoca
Format Culti-Loops
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Gramnegative Stäbchen
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen LBM 90.11.033
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.