Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC™ 25586™
Artikelnummer. 12687639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12687639 5 Impfösen/Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12687639 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4602010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 CHF
    240.57 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.43 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 25586TM*
Beschreibung Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC™ 25586™
Format Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops
Klasse des Zielorganismus Anaerobier
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen VPI 4355 [1612A]
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.