Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterococcus faecium ATCC™ 700425™
Artikelnummer. 12995953
5 Impfösen/Packung, 5 Stück
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 700221TM*
Zertifizierung/Konformität Culti-Loops tragen die CE-Kennzeichnung.
Beschreibung Enterococcus faecium
Produkttyp CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Kokken
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 5 Impfösen/Packung
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen VRE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer259121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Artikelnummer
Chargennummer214507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 ArtikelnummerR4609432
Chargennummer837137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 ArtikelnummerR4609432
Chargennummer656199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 ArtikelnummerR4609432
Chargennummer561690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 ArtikelnummerR4609432
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterococcus faecium ATCC™ 700425™ >