Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterococcus durans ATCC™ 49479™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 49479TM* |
| Zertifizierung/Konformität | Culti-Loops tragen die CE-Kennzeichnung. |
| Beschreibung | Enterococcus durans |
| Nachweis von | Enterococcus durans |
| Produkttyp | Einzelner Organismus |
| Klasse des Zielorganismus | Kokken |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Verpackungsart | 5 Impfösen/Packung |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
| Stammbezeichnungen | AmMS 254 |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.