Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterococcus avium ATCC® 14025™
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke:  Thermo Scientific™ R4607028
226.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12985753
  • 233.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14025TM*
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle
Qualitative Qualitätskontrolle
Enterococcus avium ATCC™ 14025
Kokken
5 Impfösen/Packung
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer963736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4607028
Chargennummer934370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4607028
Chargennummer681959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4607028
Chargennummer650618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4607028
Chargennummer624916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4607028
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterococcus avium ATCC® 14025™ > Enterococcus avium; ATCC:14025
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.