Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bacteroides fragilis ATCC® 25285™
Artikelnummer. 12958878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12958878 5 Impfösen/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12958878 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4601250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Perform quality control testing and performance evaluation of microbiological procedures with these ready-to-use bacteriological loops.
Confidently carry out testing of media, reagents, and identification & antimicrobial susceptibility kits and evaluate bacteriological procedures with ready-to-use Thermo Scientific™ Culti-Loops™ QC organisms.
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ is recommended to be used for culture media and antimicrobial susceptibility quality control testing.
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ wird zur Verwendung für Kulturmedien  und Tests zur Qualitätskontrolle der antimikrobiellen Empfindlichkeit durch CLSI empfohlen. β-Lactamase-positiver Stamm.
Verfahren:
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000). Oder es lässt sich direkt auf geeignete Medien ausstreichen.
Im Lieferumfang enthalten:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® ATCC™ 25285™
Beschreibung Bacteroides fragilis ATCC™ 25285™
Format Culti-Loops
Klasse des Zielorganismus Gramnegativer, stäbchenförmiger Anaerobier
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen NCTC 9343, CN 6300, DSM 2151, ONSLOW, VPI 2553, EN-2