Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cryptococcus neoformans ATCC® 204092™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 204092 |
| Beschreibung | Cryptococcus neoformans |
| Produkttyp | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Klasse des Zielorganismus | Fungi |
| Testtyp | Qualitative QC |
| Menge | 5 Schleifen/Packung |
| Stammbezeichnungen | Vitek 302898 [9.887] |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.