Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cryptococcus neoformans ATCC™ 14116™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 14116TM* |
| Beschreibung | Cryptococcus neoformans |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
| Klasse des Zielorganismus | Pilze |
| Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
| Stammbezeichnungen | Gehäuse WDCM00012 |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.