Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Clostridium difficile ATCC™ 9689™ Artikelnummer.: 12928918
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Clostridium difficile ATCC™ 9689™
Artikelnummer. 12928918
5 Impfösen/Packung, 5 Packungen
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen/Packung
Packungsgröße:
5 Packungen
Artikelnummer. 12928918
Marke: Thermo Scientific™ R4601610
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 9689TM*
Beschreibung Clostridium difficile
Format Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Organismus für die Qualitätskontrolle
Klasse des Zielorganismus Grampositive Stäbchen
Testtyp Qualitative Qualitätskontrolle
Menge 5 Impfösen/Packung
Stammbezeichnungen 90556-M6S [ L.S. McClung 1780]
Spezies Clostridium-Spezies
* Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Clostridium difficile ATCC™ 9689™ >