Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Candida kefyr ATCC® 66028™
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 66028 |
| Beschreibung | Candida kefyr |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Klasse des Zielorganismus | Fungi |
| Testtyp | Qualitative QC |
| Menge | 5 Impfösen/Packung |
| Stammbezeichnungen | AmMS 226 |
| Spezies | Candida species |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.