Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Candida geochares ATCC® 36852™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 36852 |
| Beschreibung | Candida geochares |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Klasse des Zielorganismus | Fungi |
| Testtyp | Qualitative QC |
| Menge | 5 Schleifen/Packung |
| Stammbezeichnungen | CBS 6870 [CCRC 22394, IFO 10278, NRRL Y-17073] |
| Spezies | Candida species |
Das ATCC Licensed DerivativeLogo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.