Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops ™ Aspergillus fumigatus KM 8001
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Marke: Thermo Scientific™ R4601018
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Aspergillus-Arten | |
Aspergillus fumigatus KM 8001 | |
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle | |
Qualitative Qualitätskontrolle |
KM 8001TM* | |
Culti-Loops | |
Pilze | |
5 Impfösen/Packung |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.