Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aeromonas salmonicida ATCC™ 33658™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 33658TM* |
| Zertifizierung/Konformität | Culti-Loops are CE Marked. |
| Beschreibung | Aeromonas salmonicida |
| Produkttyp | Single Organism |
| Klasse des Zielorganismus | Cocci |
| Testtyp | Qualitative QC |
| Verpackungsart | 5 Loops/Pack |
| Menge | 5 Schleifen/Packg. |
| Stammbezeichnungen | NCMB 1102 [19291, 20] |
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.