Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1203S
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius™ Cubis™ MSU Präzisionswaage mit manuellem Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
Marke: Sartorius™ MSU623P-000-DE
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Anpassung der Bedieneinheit:Anzeige neigbar, Bedieneinheit abnehmbar
Ergonomische Bedienung des motorischen Windschutzes (nur bei Wahl der Option motorischer Windschutz)
Präzise auslösende seitliche Tasten und Lernfunktion
Sartorius APC - Advanced Pharma Compliance
Sicherheit beim Einsatz im pharmazeutischen Labor- problemlose Einbindung in Laborprozesse
Manipulationssicherheit mit intelligentem User/Passwort Management
Audit-Trail-Funktion
Integrierter Alibispeicher
Netzwerkfähige Kommunikation
Warn- und Erinnerungsfunktionen mit festlegbarer Aktionshierarchie für Nivellierung, Minimaleinwaagen, vollautomatische Kalibrierung/Justierung
Optional motorische Nivellierung - vergessen Sie das Problem Schrägstellung der Waage
GLP-Protokoll mit konfigurierbarem Druckprotokoll
Applikationen
Einheitenumschaltung
SQmin Funktion für die Minimaleinwaage nach USP
Individuelle Kennzeichnung
Dichtebestimmung
Statistik
Verrechnungen
Tierwägung
Rezeptur
Prozentwägen
Zeitkontrollierte Funktionen
Summieren
DKD Messunsicherheit
Zweiter Taraspeicher
Zählen
Kontrollwägen
Typ: MSU623P-000-DE
Ablesbarkeit: 1/2/5mg
Wägebereich: 150/300/620 g
Waagschale: 140/140mm
Design: 6
Spezifikation
ISO, FDA/USP, GxP | |
4 mg | |
High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom | |
Grams | |
Manual Draft Shield | |
Assisted | |
≤1 sec. | |
MSU623P | |
1, 2, 4 mg | |
5°C to 40°C | |
Precision Balance | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS | |
150, 300, 620 g | |
1, 2, 5 mg | |
Cubis™ now covers the entire range from the | |
IP 54 | |
≤±5 mg | |
1 g | |
Square | |
≤0.8 sec. | |
200 g | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |