Learn More
Sartorius Cubis™ MSU Toploader Balances: No Draft Shield/Guide-Assisted Leveling
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius Cubis™ MSU Präzisionswaage ohne Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
Marke: Sartorius MSU6202S-000-D0
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Anpassung der Bedieneinheit:Anzeige neigbar, Bedieneinheit abnehmbar
Ergonomische Bedienung des motorischen Windschutzes (nur bei Wahl der Option motorischer Windschutz)
Präzise auslösende seitliche Tasten und Lernfunktion
Sartorius APC - Advanced Pharma Compliance
Sicherheit beim Einsatz im pharmazeutischen Labor- problemlose Einbindung in Laborprozesse
Manipulationssicherheit mit intelligentem User/Passwort Management
Audit-Trail-Funktion
Integrierter Alibispeicher
Netzwerkfähige Kommunikation
Warn- und Erinnerungsfunktionen mit festlegbarer Aktionshierarchie für Nivellierung, Minimaleinwaagen, vollautomatische Kalibrierung/Justierung
Optional motorische Nivellierung - vergessen Sie das Problem Schrägstellung der Waage
GLP-Protokoll mit konfigurierbarem Druckprotokoll
Applikationen
Einheitenumschaltung
SQmin Funktion für die Minimaleinwaage nach USP
Individuelle Kennzeichnung
Dichtebestimmung
Statistik
Verrechnungen
Tierwägung
Rezeptur
Prozentwägen
Zeitkontrollierte Funktionen
Summieren
DKD Messunsicherheit
Zweiter Taraspeicher
Zählen
Kontrollwägen
Typ: MSU6202S-000-D0
Ablesbarkeit: 10mg
Wägebereich: 6200 g
Waagschale: 208/208mm
Design: 7
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Keys | |
RS-232 25 pin, RS232 9 pin, bluetooth, PS/2 port | |
6.2 kg | |
10 mg | |
Cubis™ now covers the entire range from the | |
IP 54 | |
≤20 mg | |
≤2 sec. | |
MSU6202S | |
≤7 mg | |
41°F to 104°F | |
2000 g | |
2 Years | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |
ISO, FDA/USP, GxP | |
20 mg | |
LCD | |
Kilograms | |
AC adapter, dust cover, manual | |
Semi automatic | |
Die-cast Metal, Stainless Steel | |
10 g | |
Square | |
1 sec. | |
5°C to 40°C | |
Precision Balance | |
191 x 193 x 172 mm | |
20.6 cm | |
172 mm | |
20.6 cm | |
100/240 V | |
1 A |