Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1203S
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius™ Cubis™ MSU Präzisionswaage mit manuellem Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
Marke: Sartorius™ MSU623S-000-DE
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSE bietet einfache Wägefunktionen bei höchster Leistungsfähigkeit und maximalem Bedienkomfort. Das kontrastreiche, hintergrundbeleuchtete LCD-Display, die Anwenderführung im Klartext und die logisch angeordneten Präzisionstasten bilden die ideale Basis für Bediener, die eine höchstmögliche Wägegenauigkeit benötigen. Keine komplexen Funktionen für Wägeprozesse oder Datenverwaltung erforderlich. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.- Abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Grundlegende Unterstützung für den Einsatz in QM-Systemen
- ISOCAL: Vollautomatische Justierfunktion für die Kalibrierung
- GLP-konforme Aufzeichnung
- Programmierbare Software für standardmäßige Laboranwendungen
Spezifikation
ISO, FDA/USP, GxP | |
2 mg | |
Hochauflösendes Schwarzweiß-Display, 5.7 Zoll Monochrom | |
Gramm | |
Manueller Windschutz | |
Mit Unterstützung | |
≤ 1 s | |
MSU623S | |
1 mg | |
5 °C bis 40 °C | |
Präzisionswaage | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
620 g | |
1 mg | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
54 | |
≤± 2 mg | |
1 g | |
Quadratisch | |
≤ 0.8 s | |
200 g | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |