Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1203S
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.2 kg
150, 300, 620 g
2,2 kg
320 g
620 g
Lesbarkeit:
Modell:
MSU1203S
MSU2203S
MSU323S
MSU623P
MSU623S
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.
- Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
- Windschutz mit Motor
- Mit Passwortschutz
- Prüfprotokollfunktion
- GLP-konform
- Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
- Umrechnung von Masseneinheiten
- Zeitgesteuerte Funktionen
- Zweiter Tara-Speicher
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO, FDA/USP, GxP |
Anschlusstyp | RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS |
Ecklast | 2 mg |
Fassungsvermögen | 320 g |
Displaytyp | Hochauflösendes Schwarzweiß-Display, 5.7 Zoll Monochrom |
Lesbarkeit | 1 mg |
Format | Gramm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der |
Enthält | Manueller Windschutz |
IP-Schutzart | IP54 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
SAR062 Cubis
DateigrößeVersion: 2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1203S >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur