Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1203S
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius™ Cubis™ MSU Präzisionswaage mit manuellem Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
Marke: Sartorius™ MSE2203S-000-DE
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Anpassung der Bedieneinheit:Bedieneinheit abnehmbar
Ergonomische Bedienung des motorischen Windschutzes (nur bei Wahl der Option motorischer Windschutz)
Steuerung über benutzerdefinierte Taste möglich
Basis-Unterstützung beim Einsatz in QM-Systemen
Vollautomatische Kalibrier/Justierfunktion isoCAL
GLP-Protokoll
Typ: MSE2203S-000-DE
Ablesbarkeit: 1mg
Wägebereich: 2200 g
Waagschale: 140/140mm
Design: 6
Spezifikation
ISO, FDA/USP, GxP | |
2 mg | |
High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom | |
Kilograms | |
Manual Draft Shield | |
Assisted | |
≤1.5 sec. | |
MSU2203S | |
≤1 mg | |
5°C to 40°C | |
Precision Balance | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS | |
2.2 kg | |
1 mg | |
Cubis™ now covers the entire range from the | |
IP 54 | |
≤±2 mg | |
1 g | |
Square | |
≤1 sec. | |
1000 g | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |