Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1203S
Artikelnummer. 10146024 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.2 kg
150, 300, 620 g
2,2 kg
320 g
620 g
Lesbarkeit:
1 mg
1, 2, 5 mg
1 mg
1 mg geliefert
Modell:
MSU1203S
MSU2203S
MSU323S
MSU623P
MSU623S
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10146024
Marke: Sartorius™ MSU1203S000DE
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius™ Cubis™ MSU Präzisionswaage mit manuellem Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.
  • Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
  • Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
  • Windschutz mit Motor
  • Mit Passwortschutz
  • Prüfprotokollfunktion
  • GLP-konform
  • Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
  • Umrechnung von Masseneinheiten
  • Zeitgesteuerte Funktionen
  • Zweiter Tara-Speicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS
Ecklast 2 mg
Fassungsvermögen 1.2 kg
Displaytyp 5.7-Zoll Monochromdisplay mit hoher Auflösung
Lesbarkeit 1 mg geliefert
Format Kilogramm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der
Enthält Manueller Windschutz
IP-Schutzart 54
Ausgleichen Mit Unterstützung
Linearität ≤± 2 mg
Messzeit ≤ 1.5 s
Min. Probengewicht 1 g
Modell MSU1203S
Schalenform Quadratisch
Wiederholgenauigkeit ≤ 0.7 mg
Stabilisierungszeit ≤ 1 s
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 40 °C
Testlast 500 g
Typ Präzisionswaage
Abmessungen (T x B x H) 191 x 193 x 172 mm
Breite (metrisch) 193 mm
Breite (metrisch) Schale 140 mm
Höhe (metrisch) 172 mm
Höhe (metrisch) Kammer 172 mm
Tiefe (metrisch) 191 mm
Tiefe (metrisch) Schale 140 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 %
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz