Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSU1203S
Artikelnummer. 10105184 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.2 kg
150, 300, 620 g
2,2 kg
320 g
620 g
Lesbarkeit:
1 mg
1, 2, 5 mg
1 mg
1 mg geliefert
Modell:
MSU1203S
MSU2203S
MSU323S
MSU623P
MSU623S
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10105184
Marke: Sartorius™ MSU2203S000DE
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius™ Cubis™ MSU Präzisionswaage mit manuellem Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
Anpassung der Bedieneinheit:
Bedieneinheit abnehmbar
Ergonomische Bedienung des motorischen Windschutzes (nur bei Wahl der Option motorischer Windschutz)
Steuerung über benutzerdefinierte Taste möglich
Basis-Unterstützung beim Einsatz in QM-Systemen
Vollautomatische Kalibrier/Justierfunktion isoCAL
GLP-Protokoll
Typ: MSE2203S-000-DE
Ablesbarkeit: 1mg
Wägebereich: 2200 g
Waagschale: 140/140mm
Design: 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Ecklast 2 mg
Fassungsvermögen 2,2 kg
Displaytyp High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Lesbarkeit 1 mg
Format Kilograms
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cubis™ now covers the entire range from the
Enthält Manual Draft Shield
IP-Schutzart IP54
Ausgleichen Assisted
Linearität ≤±2 mg
Messzeit ≤1.5 sec.
Min. Probengewicht 1 g
Modell MSU2203S
Schalenform Square
Wiederholgenauigkeit ≤1 mg
Stabilisierungszeit ≤1 sec.
Temperaturbereich (metrisch) 5°C to 40°C
Testlast 1000 g
Typ Precision Balance
Abmessungen (T x B x H) 191 x 193 x 172 mm
Breite (metrisch) 193 mm
Breite (metrisch) Schale 140 mm
Höhe (metrisch) 172 mm
Höhe (metrisch) Kammer 172 mm
Tiefe (metrisch) 191 mm
Tiefe (metrisch) Schale 140 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 w
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz