Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSE4202S
Schlichtes und einfaches Wiegen
Marke:  Sartorius™ MSE8201S-0CE-D0
Additional Details : Gewicht : 8.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15116886
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
MSE-Waagen mit Oberschale sind Bestandteil des Cubis Programms modularer Geräte. Diese Waagen verfügen über eine präzisionsgefertigte monolithische Wägezelle der zweiten Generation. Diese Zelle zeichnet sich durch höhere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion aus, die in kürzester Zeit Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit liefert. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. 
  • Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
  • Werkseitige Kalibrierung mit europäischem CE-Prüfzertifikat
  • Kurze Messzeiten führen zu einem Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
  • Standardmäßig mit automatischer motorgesteuerter Nivellierungsfunktion ausgestattet, damit wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage bereitsteht. 
  • Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
  • Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
  • Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
  • Wägeschale aus Edelstahl ohne Windschutz
  • Staub- und wassergeschützt
  • Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
  • Schalengröße: 206 x 206 mm (außer Modell 5202S, das 140 x 140 mm misst)
MSE Anzeige- und Bedieneinheit
  • Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
  • Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
  • Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
  • Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
  • Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
Spezifikation
Spezifikation
ISO; FDA/USP; GxP; Verifiziert
200 mg
Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß
Kilogramm
Zertifizierung
Mit Unterstützung
≤ 1 s
MSE8201S
≤ 50 mg
5 °C bis 40 °C
Präzisionswaage
193 mm
172 mm
191 mm
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ± 5 %
7 W
50/60 Hz
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS
8.2 kg
100 mg geliefert
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der
IP 54
≤ 50 mg
100 g
Quadratisch
0.8 s
5000 g
191 x 193 x 172 mm
206 mm
172 mm
206 mm
100/240 V
1 A