Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSE6202S
Gefertigt für Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit. Sartorius™ Cubis™ Serie MSE623P Modell Präzisionswaagen prüfen, dokumentieren und führen automatisch ihre eigene Nivellierung durch.
Marke: Sartorius™ MSE623P-0CE-DE
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
Beschreibung
- Große, kontrastreiche Flüssigkristallanzeige
- Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
- Übersichtlich angeordnete Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
- Insbesondere für Wiegeanwendungen mit höchster Genauigkeit und ohne komplexe Arbeitsabläufe
- Mit Nivellierungshilfe
- Gesetzliche Verifikation
Spezifikation
ISO; FDA/USP; GxP; Verifiziert | |
2 mg | |
LCD-Anzeige, Schwarz/Weiß | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
IP 54 | |
≤± 5 mg | |
1 g | |
Quadratisch | |
≤0.8 s | |
200 g | |
Gramm | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
150/300/620 g | |
1/2/5 mg | |
Manueller Windschutz und Zertifizierung | |
Mit Unterstützung | |
≤1 s | |
MSE623P | |
1/2/4 mg | |
5 °C bis 40 °C | |
Präzisionswaage | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |