Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSE4202S
Schlichtes und einfaches Wiegen
Marke: Sartorius™ MSE1202S-0CE-D0
Additional Details : Gewicht : 0.00700kg
Beschreibung
MSE-Waagen mit Oberschale sind Bestandteil des Cubis Programms modularer Geräte. Diese Waagen verfügen über eine präzisionsgefertigte monolithische Wägezelle der zweiten Generation. Diese Zelle zeichnet sich durch höhere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion aus, die in kürzester Zeit Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit liefert. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert.
- Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Werkseitige Kalibrierung mit europäischem CE-Prüfzertifikat
- Kurze Messzeiten führen zu einem Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
- Standardmäßig mit automatischer motorgesteuerter Nivellierungsfunktion ausgestattet, damit wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage bereitsteht.
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
- Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
- Wägeschale aus Edelstahl ohne Windschutz
- Staub- und wassergeschützt
- Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
- Schalengröße: 206 x 206 mm (außer Modell 5202S, das 140 x 140 mm misst)
- Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
- Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
- Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
- Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
Spezifikation
ISO; FDA/USP; GxP; Verifiziert | |
20 mg | |
Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß | |
Kilogramm | |
Zertifizierung | |
Mit Unterstützung | |
≤ 1 s | |
MSE1202S | |
≤ 7 mg | |
5 °C bis 40 °C | |
Präzisionswaage | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ± 5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
1.2 kg | |
10 mg | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
IP 54 | |
≤ 20 mg | |
10 g | |
Quadratisch | |
0.8 s | |
500 g | |
191 x 193 x 172 mm | |
206 mm | |
172 mm | |
206 mm | |
100/240 V | |
1 A |