Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Präzisionswaage, Modell MSE6202P
Gefertigt für Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit. Sartorius™ Cubis™ Serie MSE2203P Modell Präzisionswaagen prüfen, dokumentieren und führen automatisch ihre eigene Nivellierung durch.
Marke: Sartorius™ MSE2203P-000-DE
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Große, kontrastreiche Flüssigkristallanzeige
- Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
- Übersichtlich angeordnete Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
- Insbesondere für Wiegeanwendungen mit höchster Genauigkeit und ohne komplexe Arbeitsabläufe
- Mit Nivellierungshilfe
Spezifikation
ISO, FDA/USP, GxP | |
3 mg | |
Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß | |
Manueller Windschutz | |
Mit Unterstützung | |
≤ 1 s | |
Quadratisch | |
≤ 1.5 s | |
1000 g | |
Gramm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |
Optionale Schnittstellen: RS-232 25-polig/Bluetooth/RS-232 9-polig, inkl. PS/2-Anschluss | |
1/2.2 kg | |
1/10 mg | |
IP 54 | |
≤± 5 mg | |
MSE2203P | |
≤ 1/6 mg | |
5 °C bis 40 °C | |
Präzisionswaage | |
191 x 193 x 172 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |