Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Analysewaagen, Modell MSE124S
Artikelnummer. 10469884 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Ausgleichen: Mit Unterstützung
Artikelnummer. 10469884
Marke: Sartorius™ MSU124S000DU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Auswahl aus Tausenden von Optionen ermöglicht eine individuelle Konfiguration dieser Waage und stellt damit die optimale Lösung für die Integration in den Wägeprozess dar. Die Sartorius™ Analysewaagen des Modells MSE124S aus der Serie Cubis™ lassen sich nahtlos in Ihre individuellen Arbeitsabläufe integrieren.
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.
  • Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
  • Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
  • Windschutz mit Motor
  • Mit Passwortschutz
  • Prüfprotokollfunktion
  • GLP-konform
  • Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
  • Umrechnung von Masseneinheiten
  • Zeitgesteuerte Funktionen
  • Zweiter Tara-Speicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS
Ecklast 0.2 mg
Fassungsvermögen 120 g
Displaytyp Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß
Lesbarkeit 0.1 mg
Format Milligramm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der
Enthält Manueller Windschutz für die Analyse
IP-Schutzart 54
Ausgleichen Mit Unterstützung
Linearität ≤± 0.2 mg
Messzeit < 3 s
Min. Probengewicht 100 mg
Modell MSE124S
Schalenform Quadratisch
Wiederholgenauigkeit 0.1 mg
Stabilisierungszeit < 1 s
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 40 °C
Testlast 50 g
Typ Analysewaagen
Abmessungen (T x B x H) 191 x 193 x 261 mm
Breite (metrisch) 193 mm
Breite (metrisch) Schale 85 mm
Höhe (metrisch) 261 mm
Höhe (metrisch) Kammer 261 mm
Tiefe (metrisch) 191 mm
Tiefe (metrisch) Schale 85 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 %
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 7 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz