Learn More
Sartorius Cubas™ MSA Semimikro-Waagen
Mit voller Auflösung (Ablesbarkeit 10 μg) bis 220 g
Marke: Sartorius MSA125P-100-DA
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
MSA Semi-Mikrowaagen sind Teil der modularen Cubis Ausrüstungsserie, die exakt gearbeitete monolithische Wägezellen der zweiten Generation für erhöhte Genauigkeit und extrem schnelle Reaktion für schnelle Ergebnisse mit herausragender Wiederholbarkeit integriert. Cubis ist die erste und einzige Waage, die automatisch die Nivellierung überprüft, durchführt und aufzeichnet. Diese Waage kann außerdem auf spezifische Laboranwendungen angepasst werden, um die strengsten Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich kann das Wägemodul und der Windschutz je nach dem Budget des Anwenders ausgewählt werden.
- Bietet den höchsten Sicherheitsgrad durch kompromisslose Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse und Normkonformität
- Kurze Messzeiten sparen wertvolle Zeit – bei jeder Messung
- Wird standardmäßig mit Q-Level, der automatischen und motorisierten Nivellierfunktion, geliefert – bietet wertvolle Unterstützung, um immer eine nivellierte Waage zur Verfügung zu haben
- Verfügt über die vollautomatische Kalibrier- und Justierfunktion isoCAL
- Q-Pan: Minimiert automatisch Ecklastfehler, um die Wägegenauigkeit zu maximieren
- Schnittstellen, wie z. B.: Bluetooth™ (drahtlos), 9-poliger RS232C mit PS2-Port (für den Anschluss einer Tastatur oder Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-poliger RS232C-Port sind optional erhältlich
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach demontiert und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Gegen Staub und Wasser geschützt
- Bietet eine große Auswahl an Zubehörteilen für erweiterte Funktionalität
- Wägeschiffchengröße: 85 x 85 mm
- Beste Technologie mit herausragender Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität insbesondere für komplexe Anwendungen
- Kippbares und abnehmbares Touchscreen-Display mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay für die brillante Wiedergabe von Text und Graphiken
- Wird standardmäßig mit integriertem USB-Anschluss, 25-poliger RS232C-Schnittstelle und Ethernet-Kommunikationsschnittstelle sowie einem integrierten SD-Kartenleser zur Datenspeicherung und den bequemen Datentransfer geliefert
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Assistent für einfachen Betrieb und einfaches Programmieren
- Gewährleisten Sie mit Advanced Pharma Compliance die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse durch Anwender/Passwort-Verwaltung, Audit-Trail-Funktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Vollständig individuelle Anwendungszusätze und Upgrades ermöglichen schnelleres und effizienteres Arbeiten und verbessern die Prozesssicherheit (Q-Apps)
- Die folgenden Anwendungen sind integriert: Einfaches Wiegen, Prozentwägen, Mittelung (Tierwägen), Umrechnung der Masseeinheiten, Zählen, Formulierung, Dichtebestimmung, Summieren, Kontrollwägen, zweiter Taraspeicher, individuelle Kennzeichnung (IDs), Berechnungen, Statistik, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Touch screen, keys | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
TFT | |
Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H | |
Draft Shield with Automatic Doors (DA); Motorized | |
<6 sec. | |
0.02 g | |
41°F to 104°F | |
50 g | |
9.8 in. | |
24.9 cm | |
14.6 in. | |
37.1 cm | |
16.1 in. | |
41 cm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
15 w | |
50/60 Hz |
Internal, isoCAL | |
60 g, 120 g | |
0.01, 0.1 mg | |
80% for 31°C, 50% for 40°C | |
Automatic | |
0.015 mg for 0 to 60 g, 0.06 mg for 60 to 220 g | |
<2 sec. | |
5°C to 40°C | |
Semi Micro Balance | |
3.34 in. | |
8.5 cm | |
10.27 in. | |
26.1 cm | |
3.34 in. | |
8.5 cm | |
100/240 V | |
1 A |