Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSE Analysewaage
Für Wiegeanwendungen mit höchster Genauigkeit ohne komplexe Arbeitsabläufe entwickelt.
Marke: Sartorius™ MSE225P-1CE-DU
Additional Details : Gewicht : 6.80000kg
Beschreibung
- Großes, kontrastreiches LCD-Display
- Einfache Menüführung mit Kurztext-Eingabeaufforderungen
- Strukturierte und leicht zu verstehende Tasten
Spezifikation
Schwarz-Weiß-LCD | |
0,01, 0,02, 0,05 mg | |
Automatisch | |
30 mg |