Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSA 6.6S Mikrowaage
Diese Mikrowaagen bieten ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Normkonformität bei der Arbeit mit extrem kleinen Probengrößen.
Marke: Sartorius™ MSA6.6S-000-DH
Additional Details : Gewicht : 9.00000kg
Beschreibung
- 5.7 Zoll-Touchscreen mit hochauflösendem Farb-TFT für brillante Text- und Grafikwiedergabe, mit Tasten für zentrale Basisfunktionen
- Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Standard-Datenschnittstellen von USB, verschiedenen Datenprotokollen, RS-232C-Zubehörschnittstelle und Ethernet
- SD-Kartenlesegerät standardmäßig in Anzeige- und Bedieneinheit integriert
- Spezifikationen werden durch die Normen-Konformitätsbescheinigung bestätigt
- Ausgezeichnete Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität, insbesondere für komplexe Anwendungen
- Q-Apps können an Ihren individuellen Arbeitsablauf angepasst werden
- Ermöglicht Ihnen die Kombination Ihrer Auswahl an Anzeige- und Bedieneinheit, Wägemodul, Datenschnittstellenmodul und vielem mehr
- Individuelle Software sorgt für schnelle, klar definierte Prozesse und Genauigkeit
- Praktische Auswahl an optionalem Zubehör
- Q-Level für automatische, motorisierte Nivellierung und zuverlässige Messwerte
- Mit automatischem, motorisiertem Windschutz
- Geeignet zur Verwendung in Industrie und Technikbereichen
- Zu den Anwendungen gehören Einheitenumrechnung, Zählung, Kontrollwägung, Prüfprotokolle, automatische Kalibrierung von isoCAL und vieles mehr
Spezifikation
5 g (min. Genauigkeitsklasse E2) | |
6.1 g | |
0.001 mg | |
Automatischer, motorisierter Windschutz | |
⋜ ± 0.004 mg | |
⋜ ± 0.001 mg | |
+5 °C bis 40 °C | |
70 mm | |
100–240 V; 15 VDC Eingang | |
1.0 A |
USB, Datenprotokolle, RS-232C, Ethernet | |
Hochauflösender Farb-TFT-Touchscreen | |
80 % bis 31 °C; 50 % für 40 °C | |
Automatisch, motorisiert | |
<8 s | |
<5 s | |
Labor-Mikrowaage | |
30 mm | |
7 W max. Verbrauch | |
50 bis 60 Hz |