Learn More
Sartorius Cubis™ III Halbmikrobilanz, 220 g, 0,005 mg, MDS, EU-Verifizierung außer Frankreich
Artikelnummer. 31933049 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
0.005 mg
Fassungsvermögen:
220 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31933049 0.005 mg 220 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31933049 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB226S51EUA
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halbmikrowaage, entwickelt für hochpräzise Wieganwendungen und bietet zuverlässige Leistung für Labor- und Forschungsumgebungen.
  • Cubis III elektronische Halbmikrowaage mit 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 0,005 mg, nominale maximale Ladung (Max) 220 g
  • Automatischer Glaszugschild
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
  • Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.005 mg
Typ Semimikrowaage