Learn More
Sartorius Cubis™ III Präzisionswaage, 12,2 kg, EU verifiziert außer Frankreich
Artikelnummer. 31932668 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
100 mg
Fassungsvermögen:
12.2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31932668 100 mg 12.2 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932668 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB12201S1EU0
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungs-Präzisionswaagen, die für präzises und zuverlässiges Wiegen in Labor-, Industrie- und Qualitätskontrollanwendungen entwickelt wurde.
  • Cubis III elektronische Präzisionsbalance mit 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 100 mg, nominale maximale Ladung (Max) 12,2 kg
  • Ohne Windschutz
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
  • Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 12.2 kg
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 100 mg
Typ Präzisionswaage