Learn More
Sartorius Cubis™ III Präzisionswaage, 1,2 kg, 1 mg, EU-verifiziert außer Frankreich, manueller Glaszugschild
Artikelnummer. 31932962 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
1 mg
Fassungsvermögen:
1.2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31932962 1 mg 1.2 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932962 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB1203S1EUU
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungs-Präzisionswaagen, die für präzises und zuverlässiges Wiegen in Labor-, Industrie- und Qualitätskontrollanwendungen entwickelt wurde.
  • Cubis III elektronische Präzisionsbalance mit 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 1 mg, nominale maximale Last (Max) 1,2 kg
  • Manueller Glas-Windschutz
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
  • Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1.2 kg
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 1 mg
Typ Präzisionswaage