Learn More
Sartorius Cubis™ III Mikrowaage, 6,1 g, 0,001 mg, EU verifiziert für Frankreich
Alle ansehen Sartorius ProdukteDescription
- Cubis III elektronische Mikrowaage mit 7 in.
- Farb-TFT-Touchdisplay
- Tatsächliche Skalendivision (d) 0,001 mg, nominale maximale Last (Max) 6,1 g
- Automatischer Rundglas-Zugschild
- Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat für Frankreich
Specifications
Specifications
| Fassungsvermögen | 6.1 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0.001 mg |
| Typ | Microwaage |