Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 3,1 g, EU verifiziert außer Frankreich, QP99 lizenziert
Artikelnummer. 31932913 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
0.001 mg
Fassungsvermögen:
6.1 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31932913 0.001 mg 6.1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932913 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB6.6S1EUFC
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochpräzise Mikrowaage, entwickelt für ultrasensible Wigeanwendungen in Labor- und Forschungsumgebungen.
  • Cubis III elektronische Mikrowaage mit 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 0,001 mg, nominale maximale Last (Max) 6,1 g
  • Manueller Edelstahl-Zugschild
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
  • QP99 lizenziert
  • Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6.1 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001 mg
Typ Microwaage