Learn More
Sartorius Cubis™ III Mikrobilanz, 10,1 g, Nicht verifiziert, global, Standardversion
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Cubis III elektronische Mikrowaage mit 7 in.
- Farb-TFT-Touchdisplay
- Tatsächliche Skalendivision (d) 0,001 mg, nominale maximale Last (Max) 10,1 g
- Automatischer Rundglas-Zugschild
- Standardversion nicht verifiziert, alle Einheiten
- Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 10.1 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0.001 mg |
| Typ | Microwaage |