Learn More
Sartorius Cubis™ III Mikrobilanz mit hoher Kapazität, 61 g, EU verifiziert für Frankreich
Artikelnummer. 31932759 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
0.001 mg
Fassungsvermögen:
61 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31932759 0.001 mg 61 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932759 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB66S1FRU
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mikrowaage mit hoher Kapazität, entwickelt für präzises Wiegen größerer Probenmengen bei außergewöhnlicher Mikrogenauigkeit.
  • Cubis III elektronische Mikrowaage mit hoher Kapazität und 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 0,001 mg, nominale maximale Last (Max) 61 g
  • Manueller Glas-Windschutz
  • Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat für Frankreich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 61 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001 mg
Typ Mikrobilanz mit hoher Kapazität