Learn More
Sartorius Cubis™ III Hochkapazitäts-Mikrowaage, 5,1, 22 g, 0,001, 0,01 mg, MDS, Nicht verifiziert, Global, Standardversion
Artikelnummer. 31933030 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lesbarkeit:
0.001, 0.01 mg
Fassungsvermögen:
5.1, 22 g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lesbarkeit Fassungsvermögen Packungsgröße
31933030 0.001, 0.01 mg 5.1, 22 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31933030 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. CUB26P1S0A
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mikrowaage mit hoher Kapazität, entwickelt für präzises Wiegen größerer Probenmengen bei außergewöhnlicher Mikrogenauigkeit.
  • Cubis III elektronische Mikrowaage mit hoher Kapazität und 7 in.
  • Farb-TFT-Touchdisplay
  • Tatsächliche Skalendivision (d) 0,001, 0,01 mg, nominale maximale Ladung (Max) 5,1, 22 g
  • Automatischer Glaszugschild
  • Standardversion nicht verifiziert, alle Einheiten
  • Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5.1, 22 g
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0.001, 0.01 mg
Typ Mikrobilanz mit hoher Kapazität