Learn More
Sartorius Cubis™ III Hochkapazitäts-Mikrowaage, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, HWL, EU verifiziert außer Frankreich
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Cubis III elektronische Mikrowaage mit hoher Kapazität und 7 in.
- Farb-TFT-Touchdisplay
- Tatsächliche Skalendivision (d) 0,001, 0,01 mg, nominale maximale Last (Max) 10,1, 32 g
- Automatischer Glaszugschild und Ionisator
- Verifizierte Bilanz mit dem EC-Typenzulassungszertifikat (für die EU außer Frankreich)
- Kabel mit Steckertypen für EU, Großbritannien, Schweiz und Italien enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 10.1, 32 g |
| Displaytyp | TFT-Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0.001, 0.01 mg |
| Typ | Mikrobilanz mit hoher Kapazität |