Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Halbmikrowaage MCA 226S mit EG-Typgenehmigungszertifikat (EU)
GREENER_CHOICE
Der Cubis II bietet schnelle Messzeiten und genaue Wägeergebnisse.
Marke:  Sartorius™ MCA226S-3CEU-D QP1 HWL
25785.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18057824
  • 26675.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
EC Type Approval Certificate (for EU except France)
TFT-Farb-Touchscreen
QP1 HWL Configuration
Semimikrowaage
301 mm
220 g
0.005 mg
1.5 s
240 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Cubis™ II Halbmikrowaage MCA 226S mit EG-Typgenehmigungszertifikat (EU) > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; QP1 HWL Configuration, Capacity; 220 g, Readability; 0.005 mg