Learn More
Sartorius Cubis™ II Semi-Mikro-Laborwaage
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16423065 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Modell:
Waage mit Windschutz A
Waage mit Windschutz I
Waage mit Windschutz U
Lesbarkeit:
0,01 mg, 0,02 mg, 0,05 mg
0,01 mg, 0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16423065
Marke: Sartorius MCA125P2S00A QP99
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet Ablesbarkeit von 10 μg und eine maximale Wägekapazität von bis zu 220 g. Zum Wiegen kleiner Probenmengen bis in den μg-Bereich.
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 60 g, 120 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,01 mg, 0,1 mg
Enthält Interne Kalibrierung
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Modell Waage mit Windschutz A
Stabilisierungszeit 2 s
Typ Analytische Waage
Elektrische Anforderungen 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A