Learn More
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16253262 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:220 g; Windschutz U:manuell, Glas
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16253262 Fassungsvermögen:220 g; Windschutz U:manuell, Glas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16253262 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. MCE225SUCEU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Cubis™ II Semimikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,01 mg
Enthält Waage und interne Kalibrierung
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Modell Windschutz U: Manuelles Glas
Stabilisierungszeit 2 s
Typ Semi-Mikro-Waage
Höhe (metrisch) 261 mm
Spannung 100/240 V (± 10 %)
Frequenz 50/60 Hz