Learn More
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
Marke: Sartorius
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8,2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
60, 120 g | |
0,01, 0,1 mg | |
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
Windschutz I: Motorisiert mit Ionisator | |
0°C bis +40 °C | |
10 Jahre | |
240 mm | |
11, 12,5 kg | |
1 A | |
Class I |
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
TFT-Farb-Touchscreen | |
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht | |
Automation motorisiert | |
6 s | |
2 s | |
Semimikrowaage | |
450/355 Wägemodul/Elektronikmodul | |
373/61 mm-Wäge-/Elektromodul | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz (±5 %) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche > MCA-Benutzeroberfläche; Kapazität: 60; 120 g; Windschutz: I
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur