Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität, MCE-Benutzeroberfläche
BIOPHARMA
Die Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke:  Sartorius MCE70201S-2CEU-0
12866.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16437485
  • 13310.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
70,200 g
Waage und interne Kalibrierung
100 mg
Präzisionswaage mit hoher Kapazität
50/60 Hz
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
1,5 s
100/240 V (±10 %)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Precision Waage mit hoher Kapazität, MCE-Benutzeroberfläche > Fassungsvermögen:70.200 g; Wiederholbarkeit:100 mg