Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
620 g
1200 g
2200 g
3200 g
5200 g
Enthält:
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werksprüfbericht. QP99 Software
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll
Modell:
Windschutz R: Gestell aus Edelstahl
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
Fassungsvermögen | 2200 g |
Displaytyp | 7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format |
Lesbarkeit | 1 mg |
Enthält | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software |
Ausgleichen | Automation motorisiert |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Messzeit | 1,5 s |
Modell | Windschutz R: Gestell aus Edelstahl |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Sartorius Cubis analytical balances
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Precision (3-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur