Beschreibung
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Spezifikation
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | MCA |
| Fassungsvermögen | 111 g |
| Displaytyp | Farb-Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0.002 mg |
| Enthält | 116S Wägemodul |
| Modell | MCA116S-3S00-D |
| Stabilisierungszeit | 3,5 s |
| Typ | Waage |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,4 in. |
| Breite (metrisch) | 240 mm |
| Mehr anzeigen |