Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Lab Balance
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16233222 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20,200 g
36,200 g
70,200 g
Enthält:
Windschutz O
Windschutz O, QP1
Windschutz O, QP99
Modell:
CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich)
S00 Standardversion, nicht verifiziert
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16233222
Marke: Sartorius MCA36201S2CEU0 QP99
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Cubis™ II High-Capacity Lab Balance with a maximum load between 11.2 kg and 70.2 kg and readability between 0.1 g and 1 g provides the ideal model for every application.
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 36,200 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 100 mg
Enthält Windschutz O, QP99
Material Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
Modell CEU geeichte Waage mit EG-Baumusterprüfbescheinigung (für EU außer Frankreich)
Stabilisierungszeit 1,5 s
Typ Elektronische Toploading-Waage
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC (±10%), 50 bis 60 Hz, 1,0 A